주요 문서
401749
Sigma-Aldrich
Methyl exo-2,3:4,6-di-O-benzylidene-α-D-mannopyranoside
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
370.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)