주요 문서
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
동의어(들):
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩233,755
₩233,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩233,755
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl2N2Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
422.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩233,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)