주요 문서
401560
Sigma-Aldrich
Cadmium hydroxide
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cd(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
232 °C (lit.)
density
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Kidney,Lungs,Bone
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)