주요 문서
401277
Sigma-Aldrich
Cesium oxalate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Oxalic acid cesium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩97,745
₩97,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩97,745
About This Item
Linear Formula:
(COOCs)2
CAS Number:
Molecular Weight:
353.83
Beilstein:
3709030
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩97,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Egor Evlyukhin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(28), 18949-18956 (2018-06-06)
X-ray induced damage has been known for decades and has largely been viewed as a tremendous nuisance. We, on the other hand, harness the highly ionizing and penetrating properties of hard X-rays to initiate novel decomposition and synthetic chemistry. Here