주요 문서
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2ZrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
185.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
입자 크기
−200 mesh
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a