주요 문서
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
동의어(들):
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
F6N3P3
CAS Number:
Molecular Weight:
248.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
50.9 °C (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
SMILES string
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)