주요 문서
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CN)2MoCl4
CAS Number:
Molecular Weight:
319.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)