주요 문서
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
293.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)