주요 문서
399876
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Cobalt difluoride hydrate, Cobaltous fluoride tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CoF2 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
density
2.19 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)