주요 문서
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZrSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
입자 크기
−325 mesh
density
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr++].[Si-]#[Si-]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)