주요 문서
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
440.29
Beilstein:
3905930
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99%
형태
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)