주요 문서
398527
Sigma-Aldrich
Potassium hexanitroiridate(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K3Ir(NO2)6
CAS Number:
Molecular Weight:
585.54
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
99.9% trace metals basis
양식:
powder
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
[O-][N+](=O)[Ir]([K])([K])([K])([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Ir.3K.6NO2/c;;;;6*2-1-3/q-3;3*+1;;;;;;
InChI key
VBDPCEBJARXJQE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)