주요 문서
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2ZrF6
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)