문서
396443
Sigma-Aldrich
4′,4′′(5′′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H40O6
CAS Number:
Molecular Weight:
472.61
Beilstein:
1667522
UNSPSC 코드:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
powder
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
InChI key
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable