주요 문서
396338
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2SCH2CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.23
Beilstein:
4245572
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
45-46 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9F3S/c10-9(11,12)7-13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
ZDVBYNCJCIYCFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide is a sulphur containing organic building block. Various physical properties (density and refractive index) of benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide have been reported.[1]
애플리케이션
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide may be used in the synthesis of 2,2,2-trifluoroethanesulfonic acid.[2]
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 2, 2, 2-trifluoroethanesulfonic acid.
Bunyagidj C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3335-3336 (1981)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 234-234 (2015)