주요 문서
395137
Sigma-Aldrich
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
99%
동의어(들):
2-Pyrrolyl trichloromethyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩44,863
50 G
₩213,150
₩44,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩44,863
50 G
₩213,150
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4Cl3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
212.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩44,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
mp
72-74 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
InChI key
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).[1]
애플리케이션
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
  • pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane[2]
  • 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines[3]
  • 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxyl­ate[4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
Garrido DOA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Yin Z and Li Z.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)
Total synthesis of peramine.
Dumas, DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Wang W-Y and Yin Z-M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)