주요 문서
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
217.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
InChI key
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)