주요 문서
394785
Sigma-Aldrich
Calcium hexaboride
−200 mesh, 99.5%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaB6
CAS Number:
Molecular Weight:
104.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.5%
형태
powder
입자 크기
−200 mesh
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)