주요 문서
394556
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
191.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI key
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,4-Dichlorophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. Its selective electrocatalytic dehalogenation over Pd-loaded felt cathode has been investigated.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dechlorination of chloroaromatics by electrocatalytic reduction over palladium-loaded carbon felt at room temperature.
Tsyganok AI, et al
Chemosphere, 39(11), 1819-1831 (1999)