분석
96%
양식
solid
mp
38-40 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges