추천 제품
Grade
technical grade
분석
90%
양식
powder
mp
198-202 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,13H2
InChI key
IGIDZGNPFWGICD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable