주요 문서
393959
Sigma-Aldrich
Retene
technical grade
동의어(들):
7-Isopropyl-1-methylphenanthrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18
CAS Number:
Molecular Weight:
234.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
bp
208 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)