주요 문서
392944
Sigma-Aldrich
Allyl chloroacetate
98%
동의어(들):
Chloroacetic acid allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
134.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
164 °C/265 mmHg (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
InChI key
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)