분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.603 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.633 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(I)cc1C
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI key
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter