주요 문서
392332
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
464.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)