주요 문서
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
181.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)