주요 문서
391409
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)