분석
98%
bp
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI key
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Selenium and sulfur derivatives with antifungal activity
Oxidants
Alpha and beta-glycosides
Reactant for reaction of nitroxyl radicals with metal carbonyls
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객