주요 문서
390712
Sigma-Aldrich
Mer-Trichlorotris(dimethylphenylphosphine)rhenium(III)
97%
동의어(들):
NSC 168790
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
707.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)