분자량
average Mn ~460 by VPO
구성
isobutylene, >90%
점도
210-227 cSt(38 °C)(lit.)
전이 온도
Tg −69.6 °C
pour point (ASTM D 97) −35 °C
SMILES string
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
InChI key
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
물리적 형태
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.