주요 문서
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩124,845
₩124,845
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩124,845
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
190.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩124,845
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 답변
    1. This product does not contain BHT.