문서
38811
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Fmoc-amino)-2-methylpropionic acid
≥95.0%
동의어(들):
(S)-Fmoc-β2-Homoala-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
325.36
Beilstein:
8008600
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥95.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)10-20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
BMUDOYSTGJHGNI-LBPRGKRZSA-N
기타 정보
Building block for the synthesis of β-peptides.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
G. Guichard, S. Abele, D. Seebach
Helvetica Chimica Acta, 81, 187-187 (1998)