주요 문서
387800
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4ClF3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.50
Beilstein:
610168
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
density
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)n1
InChI
1S/C4ClF3N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7
InChI key
GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 4-azido-5-chloro-2,6-difluoro-pyrimidine by azidation reaction with sodium azide.[1]
  • 5-chloro triphenoxy pyrimidine by reacting with tetraphenoxysilane in the presence of tetra butyl ammonium fluoride (TBAF).[2]
  • 5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine, and 5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-amine (9:1 ratio) by reacting with ammonia.[3]
  • 5-Chloro-N,N -diethyl-2,6-dipyrimidin-4-amine, by treating with diethylamine and DIPEA.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Polyfunctionalised pyrimidines and pyrazines from perhalogenated precursors (2008)
An efficient strategy for the synthesis of aryl ethers
Wang T and Love JA
Synthesis, 2007(15), 2237-2239 (2007)
Studies in azide chemistry. Part IX [1]. Investigations involving fluorinated azidopyrimidines and 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoropyridine
Banks RE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 16(4), 325-338 (1980)