주요 문서
38710
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-butanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(+)-1,4-Di-O-methyl-D-threitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
2070611
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
mp
28-30 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)