분석
98%
형태
powder
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
InChI key
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
특이성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable