주요 문서
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
purum, ≥97.0% (H-NMR)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H39NO10
CAS Number:
Molecular Weight:
453.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (H-NMR)
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Boc
amine
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI key
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.