주요 문서
381845
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
246.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
180-181 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)