주요 문서
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) bromide
동의어(들):
Germanium tetrabromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GeBr4
CAS Number:
Molecular Weight:
392.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: germanium
bp
186.5 °C (lit.)
mp
26.1 °C (lit.)
density
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
InChI key
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)