381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Perchloric acid sodium salt hydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
crystalline
구성
Degree of hydration, ≤1
반응 적합성
reagent type: oxidant
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges