주요 문서
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodium dodecacarbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rh4(CO)12
CAS Number:
Molecular Weight:
747.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
InChI key
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)