분석
95%
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
39 °C/20 mmHg (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.)
density
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)