분석
99.998% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
InChI key
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable