문서
379158
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
V(C5H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
반응 적합성
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES string
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges