379093
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
동의어(들):
L-α-Hydroxyisovaleric acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +19°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
bp
124-125 °C/13 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable