형태
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.497
점도
125 cSt
density
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
437.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
225.00 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.