주요 문서
377341
Sigma-Aldrich
Sodium metatungstate hydrate
powder
동의어(들):
Sodium polytungstate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩385,294
₩385,294
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩385,294
About This Item
Linear Formula:
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
2968.00 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩385,294
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
구성
W, 70%
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
InChI key
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Sodium metatungstate hydrate (NaW12O39 XH2O) can be used as a precursor for the preparation of:
  • Tungsten oxide (WO3 x H2O) nanoplates for the electrocatalytic reaction of methanol oxidation.[1]
  • Tungsten carbide (WC) based counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs).[2]
Suitable for sink/swim analysis
픽토그램
Exclamation markCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)