분석
≥95%
양식
solid
mp
186-192 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
InChI key
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges