주요 문서
376477
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
65%, technical grade
동의어(들):
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
CAS Number:
Molecular Weight:
363.27
Beilstein:
3863707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
농도
65%
불순물
10-20% Na2SO4
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)