주요 문서
375853
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
300.47
Beilstein:
2941926
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
InChI key
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)