주요 문서
374172
Sigma-Aldrich
Ethyl ethoxyacetate
98%
동의어(들):
Diethyl glycolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
Beilstein:
1749545
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
SMILES string
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.[1]
애플리케이션
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.[2]
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)